71409
Citrato de sodio tribásico dihydrate
tested according to Ph. Eur.
Sinónimos:
Citrato de trisodio dihydrate, Ácido cítrico trisodium salt dihydrate
About This Item
Productos recomendados
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Nivel de calidad
Ensayo
99-101% anhydrous basis
Formulario
powder
mp
>300 °C (lit.)
solubilidad
water: very soluble 29.4 g/L at 20 °C
cadena SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Clave InChI
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?