Documentos clave
70028
Supelco
AQUANAL-professional SPECTRO 1000
10 cylindric tubes diameter 16 mm for Spectro 1000 (70012)
About This Item
Código UNSPSC:
41113319
aplicaciones
environmental
general analytical
Información legal
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)