MilliporeSigma
68817
Supelco
Bitertanol
reference material, mixture of stereo isomers
Sinónimos:
3,3-Dimethyl-1-(4-phenylphenoxy)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H23N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
337.42
Beilstein:
620948
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
reference material
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)C(O)C(Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2)n3cncn3
InChI
1S/C20H23N3O2/c1-20(2,3)18(24)19(23-14-21-13-22-23)25-17-11-9-16(10-12-17)15-7-5-4-6-8-15/h4-14,18-19,24H,1-3H3
Clave InChI
VGPIBGGRCVEHQZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)