Saltar al contenido
68630
(N-Methylphenylamino)triphenylphosphonium iodide
purum, ≥98.0% (NT)
Sinónimos:
Murahashi reagent, N-Methylanilinotriphenylphosphonium iodide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H23INP
Número CAS:
Peso molecular:
495.34
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4075159
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
purum
assay
≥98.0% (NT)
mp
237-242 °C (dec.)
SMILES string
[I-].CN(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Other Notes
Reagent used for the activation of alcohols; reaction of the active intermediate with amines, thiols and azides to the respective derivatives; C-Alkylation or C-arylation of allylic alcohols
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)