MilliporeSigma
68180
Sigma-Aldrich
3-Methyloctane
purum, ≥95.0% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH(CH3)CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
128.26
Beilstein/REAXYS Number:
1718790
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
grade
purum
assay
≥95.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.407
bp
141-144 °C
SMILES string
CCCCCC(C)CC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)