65542
Metanol
puriss., absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.01%), ≥99.5% (GC)
Sinónimos:
Alcohol metílico
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
1.11 (vs air)
presión de vapor
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
grado
absolute
puriss.
Ensayo
≥99.5% (GC)
temp. de autoignición
725 °F
calidad
over molecular sieve (H2O ≤0.01%)
lim. expl.
36 %
impurezas
alkali methylates, trace
índice de refracción
n20/D 1.329 (lit.)
pH
~10.5 (50% in H2O)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
densidad
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?