Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
62970
Lisozima from chicken egg white
dialyzed, lyophilized, powder, ~100000 U/mg
Sinónimos:
Mucopéptido N-acetilmuramoilhidrolasa, Muramidasa
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
chicken egg white
Nivel de calidad
Formulario
powder
calidad
dialyzed
lyophilized
actividad específica
~100000 U/mg
mol peso
single-chain 14.3 kDa
Mr ~14600
técnicas
cell based assay: suitable
idoneidad
suitable for cell lysis
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
cell analysis
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
chicken ... LYZ(396218)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La enzima es activa en un amplio intervalo de pH (de 6,0 a 9,0). A pH 6,2, se observa actividad máxima en un intervalo de fuerzas iónicas más amplio (de 0,02 a 0,100 M) que a pH 9,2 (de 0,01 a 0,06 M).
Definición de unidad
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-