MilliporeSigma
59532
Sigma-Aldrich
(4R,5R)-2,2-Dimethyl-α,α,α′,α′-tetraphenyldioxolane-4,5-dimethanol
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinónimos:
(−)-2,3-O-Isopropylidene-1,1,4,4-tetraphenyl-L-threitol, (4R,5R)-4,5-Bis(diphenylhydroxymethyl)-2,2-dimethyldioxolane, 1,1,4,4-Tetraphenyl-2,3-O-isopropylidene-L-threitol, TADDOL
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H30O4
Número de CAS:
Peso molecular:
466.57
Beilstein/REAXYS Number:
3657855
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
grade
purum
assay
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
optical activity
[α]20/D −67±2°, c = 1% in chloroform
mp
192-195 °C
SMILES string
CC1(C)O[C@H]([C@@H](O1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)(c4ccccc4)c5ccccc5
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)