58689
N-Isobutyryl-D-cysteine
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥97.0%
Sinónimos:
N-(2-Methylpropionyl)-D-cysteine
About This Item
Productos recomendados
grado
for chiral derivatization
Nivel de calidad
Línea del producto
ChiraSelect™
Ensayo
≥97.0% (RT)
≥97.0%
Formulario
solid
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
calidad
LiChropur™
mp
97-101 °C (lit.)
97-101 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)C(=O)N[C@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-4(2)6(9)8-5(3-12)7(10)11/h4-5,12H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m1/s1
Clave InChI
BWBQXMAXLAHHTK-RXMQYKEDSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)