58087
Fosfato de sodio dibasic dihydrate
suitable for HPLC, LiChropur™
Sinónimos:
Fosfato de sec-sodio, Fosfato de disodio, Hidrogenofosfato de disodio dihydrate
About This Item
Productos recomendados
assay
98.5-102.0% (T)
manufacturer/tradename
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable
pH
8.8-9.4
solubility
H2O: 10%, clear, colorless
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 230 nm Amax: ≤0.1
λ: 260 nm Amax: ≤0.06
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
λ: 320 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI key
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?