Documentos clave
573701
Supelco
Dowex SBR-C chloride form
chloride form
About This Item
Número de CAS:
UNSPSC Code:
12000000
grade
condensate grade
Quality Level
description
cross-linkage 8%
form
beads
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
quaternary ammonium
particle size
16-45 mesh
operating pH
0-14
capacity
1.4 meq/mL by wetted bed volume
bulk density
705 g/L (20.0 kg/cuft)
separation technique
anion exchange
Application
Distribución más estrecha del tamaño de partícula adecuado para pulido del condensado en lecho profundo; adecuado para aplicaciones de lechos mezclados; cumple los requisitos de la Normativa 21 CFR 173.25 de la FDA sobre aditivos para alimentación.
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)