MilliporeSigma
57153
Supelco
ddNTP Set
suitable for MALDI-MS
Sinónimos:
Dideoxynucleoside Triphosphate Set
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
composición
ddATP, 10 mmol/L
ddCTP, 10 mmol/L
ddGTP, 10 mmol/L
ddTTP, 10 mmol/L
técnicas
MALDI-MS: suitable
temp. de almacenamiento
−20°C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Y H Liu et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 9(9), 735-743 (1995-01-01)
A new approach is developed for the rapid and cost-effective detection of human genetic polymorphisms based on matrix-assisted laser description/ionization mass spectrometric (MALDI MS) detection using a nitrocellulose film substrate. This method employs polymerase chain reaction (PCR) amplification using DNA