55752
2-Ethoxynaphthalene
analytical standard
Sinónimos:
2-naphthol ethyl ether, Ethyl 2-naphthyl ether, Neroline, beta-naphthol ethyl ether, beta-naphthyl ethyl ether, bromelia, ethyl beta-naphtholate, ethyl beta-naphthyl ether, nerolin bromelia
About This Item
grado
analytical standard
Ensayo
≥99.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
35-37 °C (lit.)
solubilidad
alcohol: soluble
dipropylene glycol: soluble
isopropyl myristate: soluble
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CCOc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H12O/c1-2-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)9-12/h3-9H,2H2,1H3
Clave InChI
GUMOJENFFHZAFP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)