MilliporeSigma
55524
Supelco
1-Decen-3-ol
analytical standard
Sinónimos:
3-Hydroxy-1-decene
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)6CH(OH)CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
156.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refracción
n20/D 1.444 (lit.)
n20/D 1.444
bp
214-217 °C (lit.)
densidad
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
cadena SMILES
CCCCCCCC(O)C=C
InChI
1S/C10H20O/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)4-2/h4,10-11H,2-3,5-9H2,1H3
Clave InChI
NSFWLHKFTGZFBP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
197.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91.67 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)