MilliporeSigma
55369
Supelco
Allyl isovalerate
analytical standard
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
142.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refracción
n20/D 1.413-1.418
n20/D 1.416 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
densidad
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C)CC(=O)OCC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-10-8(9)6-7(2)3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
Clave InChI
HOMAGVUCNZNWBC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)