MilliporeSigma
52487
Supelco
Denatonium benzoate
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
N,N-Diethyl-N-[(2,6-dimethylphenyl­carbamoyl)­methyl]­benzyl­ammonium benzoate, Benzyldiethyl(2,6-xylyl­carbamoyl­methyl)­ammonium benzoate, THS 839
About This Item
Fórmula lineal:
C21H29N2O · C7H5O2
Número de CAS:
Peso molecular:
446.58
Beilstein:
8179408
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
97.0-103.0% (NT)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
164-168 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
[O-]C(=O)c1ccccc1.CC[N+](CC)(CC(=O)Nc2c(C)cccc2C)Cc3ccccc3
InChI
1S/C21H28N2O.C7H6O2/c1-5-23(6-2,15-19-13-8-7-9-14-19)16-20(24)22-21-17(3)11-10-12-18(21)4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h7-14H,5-6,15-16H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)
Clave InChI
VWTINHYPRWEBQY-UHFFFAOYSA-N
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)