MilliporeSigma
51937
Supelco
N-Acetyl-3,5-dimethyl-4-benzoquinone imine
analytical standard
Sinónimos:
N-(3,5-Dimethyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)acetamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
177.20
Beilstein/REAXYS Number:
4982746
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (GC)
≥95.0% (elemental analysis)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C(C)=CC(C=C1C)=NC(C)=O
InChI
1S/C10H11NO2/c1-6-4-9(11-8(3)12)5-7(2)10(6)13/h4-5H,1-3H3
InChI key
VUPORYDINWWWKZ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)