Documentos clave
48307
Supelco
Bile acids-selective liquid ion-exchanger microelectrode - Cocktail A
Selectophore
About This Item
Código UNSPSC:
26111700
Línea del producto
Selectophore
Descripción general
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Otras notas
Determination of bile acid activity in living liver tissue with a micro-electrode
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
B Yu et al.
Biosensors & bioelectronics, 5(3), 215-222 (1990-01-01)
The preparation of a compound liquid ion exchanger used for the miniaturization of bile acid sensitive microelectrode is described. The liquid ion exchanger is 2% benzyldimethylhexadecylammonium cholate in decanol/0.1 M hexadecyltributylammonium taurocholate in 5% hexachlorobenzene, 0.5% bromoacetanilide O-dichlorobenzene. The slopes
Biotechnol. Progress, 6, 62-62 (1990)