MilliporeSigma
47149
5-Bromo-2-chloropyrimidine
purum, ≥98.0% (HPLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H2BrClN2
Número CAS:
Peso molecular:
193.43
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
purum
assay
≥98.0% (HPLC)
mp
73-79 °C (lit.), 74-77 °C
SMILES string
Clc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C4H2BrClN2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
InChI key
XPGIBDJXEVAVTO-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)