46045
Ethynylmagnesium bromide solution
technical, ~0.5 M in THF
About This Item
Productos recomendados
grade
technical
concentration
~0.5 M in THF
density
0.94 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br[Mg]C#C
InChI
1S/C2H.BrH.Mg/c1-2;;/h1H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
HUGJUYPSXULVQQ-UHFFFAOYSA-M
Caution
can precipitate on storage
Replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?