44820
Eicosane
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
9.8 (vs air)
grado
purum
Ensayo
≥97.0% (GC)
bp
220 °C/30 mmHg (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
36-38 °C
solubilidad
hexane: soluble 100 mg/mL, clear
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H42/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-20H2,1-2H3
Clave InChI
CBFCDTFDPHXCNY-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)