MilliporeSigma
43551
Supelco
Chloropropham
reference material
Sinónimos:
Chloropropham
About This Item
Fórmula lineal:
C10H12NO2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
213.66
Beilstein:
2211397
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
reference material
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
cadena SMILES
CC(C)OC(=O)Nc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C10H12ClNO2/c1-7(2)14-10(13)12-9-5-3-4-8(11)6-9/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
CWJSHJJYOPWUGX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
sustituido por
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)