MilliporeSigma
43046
Supelco
Cyanidin 3-sambubioside chloride
analytical standard
Sinónimos:
Cyanidin 3-(2-O-xylosylglucoside) chloride, Cyanidin 3-O-(2-O-β-D-xylopyranosyl)-β-D-glucopyranoside chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H29ClO15
Número de CAS:
Peso molecular:
616.95
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
El producto 43046 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
analytical standard
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC1=CC(O)=C(C=C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(C4=CC=C(O)C(O)=C4)=[O+]5)C5=C1.[Cl-]
InChI
1S/C26H28O15.ClH/c27-7-18-20(34)21(35)24(41-25-22(36)19(33)15(32)8-37-25)26(40-18)39-17-6-11-13(30)4-10(28)5-16(11)38-23(17)9-1-2-12(29)14(31)3-9;/h1-6,15,18-22,24-27,32-36H,7-8H2,(H3-,28,29,30,31);1H/t15-,18-,19+,20-,21+,22-,24-,25+,26-;/m1./s1
Clave InChI
BWHXEGJOYVNGQH-XOBUMVIESA-N
Descripción general
Cyanidin 3-sambubioside is a polyphenolic compound that belongs to the class of anthocyanin flavonoids, which are largely present as pigments in fruits, flowers and leaves.[1][2] Cyanidin 3-sambubioside chloride is generally available as a chloride salt.
Aplicación
Cyanidin 3-sambubioside chloride may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in calyces of Hibiscus sabdariffa flower by high performance liquid chromatography (HPLC) technique.[3]
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Preparation and validated analysis of anthocyanin concentrate from the calyces of Hibiscus sabdariffa
Opletal L, et al.
Natural Product Communications, 12(1), 1934578X1701200112-1934578X1701200112 (2017)
European elderberry (Sambucus nigra L.) rich in sugars, organic acids, anthocyanins and selected polyphenols
Veberic R, et al.
Food Chemistry, 114(2), 511-515 (2009)
Comparative chemical and biochemical analysis of extracts of Hibiscus sabdariffa
Sindi HA, et al.
Food Chemistry, 164(2), 23-29 (2014)