MilliporeSigma
42551
Sigma-Aldrich
1,2-Dipalmitoyl-rac-glycero-3-phosphoethanolamine
≥99.0% (TLC)
Sinónimos:
1,2-Dihexadecanoyl-rac-glycero-3-phosphoethanolamine, rac-Phosphatidylethanolamine, 1,2-dipalmitoyl, DL-β,γ-Dipalmitoyl-α-cephalin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H74NO8P
Número de CAS:
Peso molecular:
691.96
Beilstein:
1730602
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Ensayo
≥99.0% (TLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(39)43-33-35(34-45-47(41,42)44-32-31-38)46-37(40)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35H,3-34,38H2,1-2H3,(H,41,42)
Clave InChI
SLKDGVPOSSLUAI-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)