42117
Diisopropyl phthalate
analytical standard
Sinónimos:
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1,2-bis(1-methylethyl) ester, NSC 15315, Phthalic acid diisopropyl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refracción
n20/D 1.490 (lit.)
n20/D 1.490-1.500
densidad
1.063 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C)OC(=O)c1ccccc1C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C14H18O4/c1-9(2)17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10(3)4/h5-10H,1-4H3
Clave InChI
QWDBCIAVABMJPP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)