MilliporeSigma
407119
Sigma-Aldrich
IR-786 perchlorate
Dye content 98 %
Sinónimos:
2-(2-[2-Chloro-3-([1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene]ethylidene)-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl)-1,3,3-trimethylindolium perchlorate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H36Cl2N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
583.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
composition
Dye content, 98%
mp
270 °C (dec.) (lit.)
λmax
775 nm
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C\C=C3/CCCC(\C=C\C4=[N+](C)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl
Application
IR laser dye
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)