MilliporeSigma
403601
Supelco
Gel de sílice
high-purity grade, pore size 100 Å, 70-230 mesh
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352309
ID de la sustancia en PubChem:
grado
high-purity grade
fabricante / nombre comercial
EMD Millipore®
tamaño de partícula
63-200 μm
70-230 mesh
tamaño de poro
100 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Adecuado para LC baja presión.
Características y beneficios
El tamaño de poro permite el acceso de moléculas de soluto y reactivos de unión más grandes que la sílica gel estándar de 60Å
Información legal
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)