MilliporeSigma
Get 22% off for Pi Day through March 31.Save Now
39367
1-Dansylpiperazine
≥99.0%
Sinónimos:
1-[5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl]piperazine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H21N3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
319.42
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
derivatization grade ((HPLC))
assay
≥99.0% (HPLC), ≥99.0%
mp
130-135 °C
fluorescence
λex 340 nm; λem 523 nm in methanol
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCNCC3
InChI
1S/C16H21N3O2S/c1-18(2)15-7-3-6-14-13(15)5-4-8-16(14)22(20,21)19-11-9-17-10-12-19/h3-8,17H,9-12H2,1-2H3
InChI key
NRTFFCBHBQNURK-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Reagent for the fluorimetric determination of fatty acids in body fluids; fatty acids determination by pre-column derivatization
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A. Junker-Buchheit, H. Jork
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 331, 387-387 (1988)
I Yanagisawa et al.
Journal of chromatography, 345(2), 229-240 (1985-12-13)
The quantitative determination of saturated and unsaturated fatty acids (ranging from acetic acid to lignoceric acid) in biological samples is presented. The secondary amine group of 5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulponyl-semipiperazide (dansyl-semipiperazide) reacts with the carboxyl group of the fatty acids to form an