Documentos clave
39185
Supelco
Lithium Standard for ICP-MS
TraceCERT®, 1 mg/L Li in nitric acid
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
1 mg/L Li in nitric acid
técnicas
ICP: suitable
Formato
single component solution
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the label. Information about trace impurities are stated on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Nota de análisis
1 mg/L Li in 2% nitric acid, prepared with high purity Li2CO3 and HNO3
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)