MilliporeSigma
38828
Sigma-Aldrich
6,7-Dimethoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H9F3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
274.19
Beilstein:
8327618
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
grado
for fluorescence
Ensayo
≥98.0% (TLC)
mp
158-159 °C (lit.)
solubilidad
DMF: soluble
DMSO: soluble
fluorescencia
λex 358 nm; λem 490 nm in DMSO
idoneidad
suitable for fluorescence
cadena SMILES
COc1cc2OC(=O)C=C(c2cc1OC)C(F)(F)F
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)