38399
Diisopropylfluorophosphate
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
DFP, DIFP, Diisopropyl phosphorofluoridate, Phosphoric acid diisopropyl ester fluoride
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.58 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥97.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.385 (lit.)
bp
62 °C/9 mmHg (lit.)
mp
−82 °C (lit.)
densidad
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)OP(F)(=O)OC(C)C
InChI
1S/C6H14FO3P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Clave InChI
MUCZHBLJLSDCSD-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ACHE(43) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)