MilliporeSigma
37501
AQUANAL-plus iron (Fe) 0.02-0.2 mg/L
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41113319
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solution
application(s)
environmental
general analytical
General description
Aquanal kits can be used for the determination of hardness and phosphate ammonia, nitrate, and nitrite concentrations.
Legal Information
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)