Documentos clave
37404
Supelco
AQUANAL-plus iron (Fe) 0.2-15 mg/L
test set with color comparator and check solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41113319
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
uso
sufficient for 500 tests
intervalo de medida
0.1-15 mg/L (photometric, Spectro 3)
0.2-15 mg/L (color chart)
aplicaciones
environmental
general analytical
Nota de análisis
Method
Formation of a red color complex with 1,10-phenanthroline
Principle
DEV
Gradation (color chart)
0 - 0.2 - 0.5 - 1.0 - 2.0 - 3.0 - 5.0 - 7.5 - 10 - 15 mg/L (Fe2+/3+)
Información legal
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)