Documentos clave
37209
Supelco
Chromate test kit Quantofix®
3-100 mg/L (CrO42-)
About This Item
Código UNSPSC:
41113319
descripción
semi-quantitative
Nivel de calidad
analitos específicos
chromate
intervalo de medida
3-100 mg/L (CrO42-)
aplicaciones
environmental
método de detección
colorimetric
Descripción general
Contents:
Kit including reagents and test sticks for 100 tests.
Storage:
Avoid exposing the sticks to sunlight and moisture. Store the kit below +30 °C in a dry place.
Gradation:
0 − 3 − 10 − 30 − 100 mg/L CrO42-
Otras notas
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
110012
Información legal
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)