37104
Lead Acetate Paper
reag. DAB 7
About This Item
Productos recomendados
Agency
reag. DAB 7
descripción
semi-quantitative
analitos específicos
sulfide
tamaño
10 mm × 75 mm
aplicaciones
general analytical
método de detección
colorimetric
Descripción general
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Órganos de actuación
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)