37051
Pyribencarb
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Methyl {2-chloro-5-[(1E)-1-(6-methyl-2-pyridylmethoxyimino)ethyl]benzyl}carbamate
Seleccione un Tamaño
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
COC(=O)NCc1cc(ccc1Cl)\C(C)=N\OCc2cccc(C)n2
InChI
1S/C18H20ClN3O3/c1-12-5-4-6-16(21-12)11-25-22-13(2)14-7-8-17(19)15(9-14)10-20-18(23)24-3/h4-9H,10-11H2,1-3H3,(H,20,23)/b22-13+
Clave InChI
CRFYLQMIDWBKRT-LPYMAVHISA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?