MilliporeSigma
36745
Supelco
2,3,6-Trichlorophenol
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula lineal:
Cl3C6H2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
197.45
Beilstein:
1867596
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
53-55 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
Oc1c(Cl)ccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2,10H
Clave InChI
XGCHAIDDPMFRLJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hye Ryeo Lee et al.
Journal of chromatography. A, 1346, 117-122 (2014-05-09)
In liquid phase microextraction, high enrichment factors can be obtained using an acceptor phase of small volume. By hanging an acceptor drop at the separation capillary tip, single drop microextraction (SDME) can be in-line coupled with capillary electrophoresis (CE). The