MilliporeSigma
36529
Supelco
Clopyralid (2-hydroxyethyl)ammonium
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
3,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid ethanolammonium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10Cl2N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
253.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
NCCO.OC(=O)c1nc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2.C2H7NO/c7-3-1-2-4(8)9-5(3)6(10)11;3-1-2-4/h1-2H,(H,10,11);4H,1-3H2
Clave InChI
NQQBTWVFKDDVIB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 100 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)