35977
Tentoxin
analytical standard
Sinónimos:
Cyclo[N-methyl-L-alanyl-L-leucyl-(αZ)-α,β-didehydro-N-methylphenylalanylglycyl]
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)C[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)CNC(=O)C(=C\c2ccccc2)\N(C)C1=O
InChI
1S/C22H30N4O4/c1-14(2)11-17-22(30)26(5)18(12-16-9-7-6-8-10-16)21(29)23-13-19(27)25(4)15(3)20(28)24-17/h6-10,12,14-15,17H,11,13H2,1-5H3,(H,23,29)(H,24,28)/b18-12-/t15-,17-/m0/s1
Clave InChI
SIIRBDOFKDACOK-LFXZBHHUSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?