35398
Cimbuterol-(tert-butyl-d9)
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-Amino-5-(2-tert-butyl-d9-amino-1-hydroxyethyl)benzonitrile
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cambio de masa
M+9
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1ccc(N)c(c1)C#N)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C13H19N3O/c1-13(2,3)16-8-12(17)9-4-5-11(15)10(6-9)7-14/h4-6,12,16-17H,8,15H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Clave InChI
YKKQAXQGZIBJFS-GQALSZNTSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)