34943-M
Dimetilsulfóxido
puriss. p.a., dried, ≤0.02% water
Sinónimos:
DMSO
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.7 (vs air)
presión de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
grado
puriss. p.a.
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
573 °F
calidad
dried
lim. expl.
42 %, 63 °F
impurezas
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.001% free acid (as H2SO4)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.02% water
≤0.03% water (Karl Fischer)
índice de refracción
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
densidad
1.10 g/mL (lit.)
trazas de catión
Fe: ≤1 mg/kg
cadena SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Precaución
Otras notas
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?