34338
Drazoxolon
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
4-(2-Chlorophenylhydrazono)-3-methyl-5-isoxazolone
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CC1=NOC(=O)\C1=N/Nc2ccccc2Cl
InChI
1S/C10H8ClN3O2/c1-6-9(10(15)16-14-6)13-12-8-5-3-2-4-7(8)11/h2-5,12H,1H3/b13-9-
Clave InChI
OOTHTARUZHONSW-LCYFTJDESA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)