342823
Magnesium oxide
≥99%, fused, -40 mesh
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99%
Formulario
fused
tamaño de partícula
-40 mesh
mp
2852 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
Clave InChI
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Envase
Otras notas
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?