33871
2-Nitrobenzaldehyde semicarbazone
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-NP-SCA, 4-(2-Nitrobenzylidene)semicarbazide
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
cadena SMILES
NC(=O)N\N=C\c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N4O3/c9-8(13)11-10-5-6-3-1-2-4-7(6)12(14)15/h1-5H,(H3,9,11,13)/b10-5+
Clave InChI
OEOKLBSECDAYSM-BJMVGYQFSA-N
Descripción general
Aplicación
- Animal muscle tissues by solid-phase extraction (SPE) and high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) equipped with electrospray ionization (ESI) source and multiple reaction monitoring (MRM) detection.
- Milk of dairy cows by LC-MS/MS with selected reaction monitoring (SRM) detection.
- Azodicarbonamide-treated flour samples by isotope dilution liquid chromatography coupled to ESI-LC-MS/MS.
- Shrimp dosed with nitrofurans by ESI-LC-MS/MS with SRM detection.
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)