32931
Vamidothion solution
100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
O,O-Dimethyl S-[2-(1-methyl-2-methylamino-2-oxoethylthio)ethyl] phosphorothioate
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
100 μg/mL in acetonitrile
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CNC(=O)C(C)SCCSP(=O)(OC)OC
InChI
1S/C8H18NO4PS2/c1-7(8(10)9-2)15-5-6-16-14(11,12-3)13-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,9,10)
Clave InChI
LESVOLZBIFDZGS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Aqueous samples[1][2] by direct injection using liquid chromatography–tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)[1] as well as hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) with MS/MS.[2]
- Biological samples by gas chromatography in conjunction with mass-selective detection (GC-MSD).[3]
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)