32871
Cyclanilide
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
1-[(2,4-Dichlorophenyl)aminocarbonyl]-1-cyclopropanecarboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
OC(=O)C1(CC1)C(=O)Nc2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C11H9Cl2NO3/c12-6-1-2-8(7(13)5-6)14-9(15)11(3-4-11)10(16)17/h1-2,5H,3-4H2,(H,14,15)(H,16,17)
Clave InChI
GLWWLNJJJCTFMZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Infant formula[2] and milk samples[3] by ultra-performance liquid chromatography–tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS).
- Cotton seed oil samples by solid-phase extraction (SPE) and high performance liquid chromatography (HPLC) with ultraviolet (UV) detection.[4]
Productos recomendados
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)