MilliporeSigma
32563
Supelco
Butyl 4-hydroxybenzoate-ring-13C6 solution
10 μg/mL in acetone, analytical standard
Sinónimos:
4-Hydroxybenzoic acid n-butyl ester-ring-13C6 solution, Butyl paraben-ring-13C6 solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6C5H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
200.18
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
10 μg/mL in acetone
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
cambio de masa
M+5
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCOC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)c([13cH]1)C#CC#CC#CC#CC#CC#C
Descripción general
Certan Vial
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)