32511
Furazolidone-d4
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
3-(5-Nitrofurfurylideneamino)-2-oxazolidinone-d4
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]C1([2H])OC(=O)N(\N=C\c2ccc(o2)[N+]([O-])=O)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C8H7N3O5/c12-8-10(3-4-15-8)9-5-6-1-2-7(16-6)11(13)14/h1-2,5H,3-4H2/b9-5+/i3D2,4D2
Clave InChI
PLHJDBGFXBMTGZ-QIBFQDEWSA-N
Descripción general
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)