32493
Phenylbutazone-(diphenyl-13C12)
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
4-Butyl-1,2-diphenyl-13C12-pyrazolidine-3,5-dione
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
cambio de masa
M+12
cadena SMILES
CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2)[13c]3[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]3
InChI
1S/C19H20N2O2/c1-2-3-14-17-18(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(19(17)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,2-3,14H2,1H3/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,15+1,16+1
Clave InChI
VYMDGNCVAMGZFE-ZDLJAUBWSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?