32443
Carboxyibuprofen
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-[4-(2-Carboxypropyl)phenyl]propionic acid, 3-[4-(1-Carboxyethyl)phenyl]-2-methylpropionic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CC(Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H16O4/c1-8(12(14)15)7-10-3-5-11(6-4-10)9(2)13(16)17/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H,14,15)(H,16,17)
Clave InChI
DIVLBIVDYADZPL-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?